Merck
KEY458251360
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.17
Número MDL:
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c10-5-1-2-6(7(11)3-5)8(12)4-9(13)14/h1-3,8H,4,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
RXNSEGYWKJUNMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11X-0829
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11X-0829
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)