Merck
KEY444728288
Key Organics / BIONET
6-fluoro-1-methyl-7-(4-methylpiperidin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.35
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-1-methyl-7-(4-methyl-1-piperidinyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H19FN2O3/c1-10-3-5-20(6-4-10)15-8-14-11(7-13(15)18)16(21)12(17(22)23)9-19(14)2/h7-10H,3-6H2,1-2H3,(H,22,23)
Clave InChI
IPRWAVMJCTWOQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3719
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3719
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)