Merck
KEY429324002
Key Organics / BIONET
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
122.13
Número MDL:
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C5H6N4/c6-2-1-3-9-5-7-4-8-9/h4-5H,1,3H2
Clave InChI
FSRNFKKSRMNQDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FK-0003
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FK-0003
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)