Merck
KEY428075824
Key Organics / BIONET
2-chloro-N-ethylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.68
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O2S/c1-2-10-13(11,12)6-4-3-5-9-7(6)8/h3-5,10H,2H2,1H3
Clave InChI
WLJBJQIKKKPGJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3277
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3277
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)