Merck
KEY428075803
Key Organics / BIONET
4-ethoxy-6-fluoroquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.21
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-6-fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10FNO3/c1-2-17-11-6-10(12(15)16)14-9-4-3-7(13)5-8(9)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
LYKMRHYNUIXZLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3252
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3252
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)