Merck
KEY424826694
Key Organics / BIONET
1-(cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-2-8(1)7-10-5-3-9-4-6-10;;/h8-9H,1-7H2;2*1H
Clave InChI
XOERBUIHFQNXBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4080
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4080
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)