Merck
KEY407051126
Key Organics / BIONET
potassium trifluoro(4-formylphenyl)boranuide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.02
Número MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H5BF3O.K/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7;/h1-5H;/q-1;+1
Clave InChI
PEWVRVCGAOIWBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2318
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)