Merck
KEY407051053
Key Organics / BIONET
{2-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)dimethylsilyl]phenyl}methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.4
Número MDL:
Iupac Name
{2-[1,3-benzodioxol-5-yl(dimethyl)silyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C16H18O3Si/c1-20(2,16-6-4-3-5-12(16)10-17)13-7-8-14-15(9-13)19-11-18-14/h3-9,17H,10-11H2,1-2H3
Clave InChI
LFJNZNHEUHSDQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2226
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2226
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)