Merck
KEY407051000
Key Organics / BIONET
4'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.21
Número MDL:
mp
235 - 240
Iupac Name
4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2091
Melting Point
235 - 240
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)