Merck
KEY375226987
Key Organics / BIONET
3-iodoquinolin-8-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.07
Número MDL:
mp
121 - 126
Iupac Name
3-iodo-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
Clave InChI
DXMKBPNVNXDMHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GG-0221
Melting Point
121 - 126
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GG-0221
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)