Merck
KEY370561183
Key Organics / BIONET
1-carbamoylcyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.14
Número MDL:
mp
174 - 176
Iupac Name
1-(aminocarbonyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H2,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
IMVNGQDQHJICRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FG-0705
Melting Point
174 - 176
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FG-0705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)