Merck
KEY338511770
Key Organics / BIONET
methyl 5-bromo-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.11
Número MDL:
mp
63 - 65
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H11BrO5/c1-15-10(13)6-17-9-4-3-7(12)5-8(9)11(14)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
MHPHCMBOWORGFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LF-0707
Melting Point
63 - 65
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)