Merck
KEY332645076
Key Organics / BIONET
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.62
Número MDL:
mp
88 - 90
Iupac Name
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C9H8ClF3N2O/c10-7-1-5(9(11,12)13)2-14-8(7)15-3-6(16)4-15/h1-2,6,16H,3-4H2
Clave InChI
NKRNRHICOXFGNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HE-0718
Melting Point
88 - 90
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HE-0718
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)