Merck
KEY309658846
Key Organics / BIONET
2-(2,4-difluorophenyl)acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
mp
145 - 147
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8F2N2O/c9-6-2-1-5(7(10)4-6)3-8(13)12-11/h1-2,4H,3,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
UDWLEGFCVKEEHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KE-0727
Melting Point
145 - 147
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KE-0727
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)