Merck
KEY267019760
Key Organics / BIONET
N-ethyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-2-10-9(13)11-6-4-3-5-8(11)7-12/h8,12H,2-7H2,1H3,(H,10,13)
Clave InChI
IIKRAQURLLQFKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3999
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3999
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)