Merck
KEY235883526
Key Organics / BIONET
methyl 5-iodo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Seleccione un Tamaño
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
5 G
1238,80 €
10 G
2030,80 €
20 G
3812,80 €
25 G
4406,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: FD-0731-500MG
298,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
5 G
1238,80 €
10 G
2030,80 €
20 G
3812,80 €
25 G
4406,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: FD-0731-500MG
298,30 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
mp
283 - 285
Iupac Name
methyl 5-iodo-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5IN2O4/c1-13-5(11)3-2(7)4(10)9-6(12)8-3/h1H3,(H2,8,9,10,12)
Clave InChI
GPLIKJXNEXUIGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FD-0731
Melting Point
283 - 285
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)