KEY158583395
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(2,4-dichloro-5-nitrophenoxy)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl (2,4-dichloro-5-nitrophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9Cl2NO5/c1-2-17-10(14)5-18-9-4-8(13(15)16)6(11)3-7(9)12/h3-4H,2,5H2,1H3
Clave InChI
NYQSHGYWJBFIFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-376S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)