KEY128004456
Key Organics / BIONET
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
mp
151 - 152
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8FNO3S/c14-10-2-4-11(5-3-10)19-13-6-1-9(8-16)7-12(13)15(17)18/h1-8H
Clave InChI
QBBNPZDYTKFNLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-200C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)