Merck
KEY128004014
Key Organics / BIONET
ethyl 4-[2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.8
Número MDL:
mp
51 - 53
Iupac Name
ethyl 4-[2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O3/c1-2-21-15(20)18-8-6-17(7-9-18)11-14(19)12-4-3-5-13(16)10-12/h3-5,10,14,19H,2,6-9,11H2,1H3
Clave InChI
VFBWFDKKLOJBBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EA-0721
Melting Point
51 - 53
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EA-0721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)