Merck
KEY087886804
Key Organics / BIONET
(1-benzylpiperidin-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.3
Número MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H19NO/c15-11-13-7-4-8-14(10-13)9-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13,15H,4,7-11H2
Clave InChI
GEXYNZFTVPXBBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6X-0705
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6X-0705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)