KEY087886703
Key Organics / BIONET
ethyl 4-(4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
mp
114 - 116
Iupac Name
ethyl 4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17N3O4/c1-2-20-13(17)15-9-7-14(8-10-15)11-3-5-12(6-4-11)16(18)19/h3-6H,2,7-10H2,1H3
Clave InChI
DRMNLUNMWNYMQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11W-0612
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)