KEY087886685
Key Organics / BIONET
4-nitrophenyl 7-methoxy-2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
4-nitrophenyl 7-methoxy-2,2-diphenyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C27H19NO7/c1-32-23-16-18(26(29)33-22-14-12-21(13-15-22)28(30)31)17-24-25(23)35-27(34-24,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-17H,1H3
Clave InChI
UCAIUWMOUIJRHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-0060
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)