Merck
KEY040898022
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(3-formylpyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.31
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(3-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c1-2-19-14(18)11-5-8-16(9-6-11)13-12(10-17)4-3-7-15-13/h3-4,7,10-11H,2,5-6,8-9H2,1H3
Clave InChI
NTDVMWNLFAJSAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Y-0718
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0718
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)