Merck
KEY013018923
Key Organics / BIONET
4-(1-benzothiophen-2-yl)pyrimidine-2-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.34
Número MDL:
mp
272 - 274
Iupac Name
4-(1-benzothien-2-yl)-2-pyrimidinethiol
Inchi Code
1S/C12H8N2S2/c15-12-13-6-5-9(14-12)11-7-8-3-1-2-4-10(8)16-11/h1-7H,(H,13,14,15)
Clave InChI
JNFPKKUBHFIIGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6T-0069
Melting Point
272 - 274
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6T-0069
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)