Merck
KEY004181634
Key Organics / BIONET
3-(azepan-1-yl)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
bp
222C
Iupac Name
3-(1-azepanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-10H2
Clave InChI
FXTRRLIESPAUHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-071
Boiling point
222C
Melting Point
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)