KEY004181383
Key Organics / BIONET
2-chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
mp
232 - 234
Iupac Name
2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO2/c12-10-7-8(13-5-1-2-6-13)3-4-9(10)11(14)15/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
QMZLYZCZDQIOIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)