Merck
KEY001150963
Key Organics / BIONET
2,2,2-trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.2
Número MDL:
mp
72 - 73
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H10F3NO/c1-15-6-8(10(16)11(12,13)14)7-4-2-3-5-9(7)15/h2-6,10,16H,1H3
Clave InChI
ARPIRHUPDYIDHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-1061
Melting Point
72 - 73
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-1061
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)