Merck
KEY001136598
Key Organics / BIONET
methyl 3-[(4-methylbenzenesulfonyl)oxy]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.37
Número MDL:
mp
103 - 105
Iupac Name
methyl 3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12O5S2/c1-9-3-5-10(6-4-9)20(15,16)18-11-7-8-19-12(11)13(14)17-2/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
PQFPAFMQABUIQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3P-108
Melting Point
103 - 105
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3P-108
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)