Merck
JWPH97BD1A01
J & W Pharmlab LLC
4-Oxo-5-trifluoromethyl-3,4-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.23
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-5-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14F3NO3/c1-10(2,3)18-9(17)15-5-4-8(16)7(6-15)11(12,13)14/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
PUMGVNOPDNGARZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R2017
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R2017
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)