JWPH95EB7AA9
J & W Pharmlab LLC
8-Bromo-7-methyl-quinoline
About This Item
Iupac Name
8-bromo-7-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-4-5-8-3-2-6-12-10(8)9(7)11/h2-6H,1H3
Clave InChI
SLLODIGTEKKDMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0431
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0431
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)