Merck
JWPH868A68BE
J & W Pharmlab LLC
7-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazol-2-ylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.15
Número MDL:
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)4-2-1-3-5-6(4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H3,12,13,14)
Clave InChI
AQVNLAOCLFQQDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0031
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0031
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)