Merck
JWPH3249ECA4
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-4-methyl-isothiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-bromo-4-methylisothiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-6-4(3)5/h2H,1H3
Clave InChI
WPCSBZGLVJFKPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)