Merck
JWPH3249E754
J & W Pharmlab LLC
trans-1-Boc-2-phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.35
Número MDL:
Iupac Name
(2S,3S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-phenyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-10-9-12(14(18)19)13(17)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,18,19)/t12-,13+/m0/s1
Clave InChI
JNMGJNQZIAVFJE-QWHCGFSZSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0080
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0080
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)