JWPH3249E54B
J & W Pharmlab LLC
5-Amino-4-chloro-pyridin-3-ol
About This Item
Iupac Name
5-amino-4-chloropyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c6-5-3(7)1-8-2-4(5)9/h1-2,9H,7H2
Clave InChI
VHDOIFLIVYHKRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1319
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1319
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)