Merck
JWPH3249E425
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.57
Número MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5F3N2.ClH/c7-6(8,9)4-1-5(10)3-11-2-4;/h1-3H,10H2;1H
Clave InChI
SOCFQHFCVAGSMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0852S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0852S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)