Merck
JWPH3249E2A7
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-1-pyridin-4-yl-ethanol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-amino-1-(4-pyridinyl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-5-7(10)6-1-3-9-4-2-6;;/h1-4,7,10H,5,8H2;2*1H
Clave InChI
ZVXBKZGTTXYNQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0418S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0418S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)