JWPH3249E1DE
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-pyridin-2-yl-methylamine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.2ClH/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6;;/h2-4H,5,8H2,1H3;2*1H
Clave InChI
JVVKMXGAWNLVLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0208S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)