Merck
JWPH3249D978
J & W Pharmlab LLC
1-(3,4-Dichloro-benzyl)-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15Cl2NO2/c14-11-2-1-9(7-12(11)15)8-16-5-3-10(4-6-16)13(17)18/h1-2,7,10H,3-6,8H2,(H,17,18)
Clave InChI
VQPPZJFSPCJYFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0078
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0078
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)