Merck
JWPH3249D68C
J & W Pharmlab LLC
tert-Butyl 3-morpholin-3-yl-propionate oxalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-morpholinyl)propanoate oxalate
Inchi Code
1S/C11H21NO3.C2H2O4/c1-11(2,3)15-10(13)5-4-9-8-14-7-6-12-9;3-1(4)2(5)6/h9,12H,4-8H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
PJKNOOXKHUMDAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0017X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0017X
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)