Merck
JWPH3249CE3F
J & W Pharmlab LLC
1-Piperidin-4-yl-1H-benzoimidazole dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.19
Número MDL:
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3.2ClH/c1-2-4-12-11(3-1)14-9-15(12)10-5-7-13-8-6-10;;/h1-4,9-10,13H,5-8H2;2*1H
Clave InChI
XOLGWORKFXYWIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0052S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0052S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)