Merck
JWPH3249CE21
J & W Pharmlab LLC
2-Iodo-1H-benzoimidazole hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.5
Número MDL:
Iupac Name
2-iodo-1H-benzimidazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5IN2.ClH/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10);1H
Clave InChI
PQOINOLOPNYCQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0018S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0018S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)