Merck
JWPH3249C758
J & W Pharmlab LLC
trans-2-tert-Butoxycarbonylamino-1-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.3
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-1-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-6-5-7-12(8,4)9(14)15/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,12-/m1/s1
Clave InChI
RELMMCLJMQTQFA-PRHODGIISA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0450
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0450
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)