JWPH3249C73B
J & W Pharmlab LLC
4-Dimethylamino-3-phenyl-butyric acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(dimethylamino)-3-phenylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-13(2)9-11(8-12(14)15)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15);1H
Clave InChI
QUDWTUOJGOXAIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0394S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0394S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)