Documentos clave
ELGH9602CBC7
Exelgen Discovery Ltd.
(4-morpholin-4-yl-3-nitrophenyl)methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.7
Número MDL:
Iupac Name
[4-(4-morpholinyl)-3-nitrophenyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O4.ClH/c14-8-9-1-2-10(11(7-9)13(15)16)12-3-5-17-6-4-12;/h1-2,7,14H,3-6,8H2;1H
Clave InChI
MVFDEIKLDGYHRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)