Merck
ENAH99BD79DE
Enamine
1-chloro-1-fluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1078,50 €
1 G
1371,00 €
2.5 G
2645,00 €
5 G
3890,40 €
10 G
5748,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-45657585-50MG
354,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1078,50 €
1 G
1371,00 €
2.5 G
2645,00 €
5 G
3890,40 €
10 G
5748,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-45657585-50MG
354,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-chloro-1-fluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7ClFN.ClH/c6-5(7)1-4(5)2-8-3-4;/h8H,1-3H2;1H
Clave InChI
FHVKJVMEVNNMBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45657585
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45657585
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)