ENAH987FAA99
Enamine
2-(4-methoxycyclohexylidene)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(4-methoxycyclohexylidene)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h6,9H,2-5H2,1H3
Clave InChI
SPBXZUHBIRCWRE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132694
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132694
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)