Merck
ENAH97BD1324
Enamine
11-azatricyclo[5.3.1.0,4,11]undeca-1,3,5,7,9-pentaene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Iupac Name
pyrrolo[2,1,5-cd]indolizine
Inchi Code
1S/C10H7N/c1-2-8-4-6-10-7-5-9(3-1)11(8)10/h1-7H
Clave InChI
DTPOQEUUHFQKSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7690683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7690683
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)