ENAH97BD0BA6
Enamine
ethyl 4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-2-14-9(13)10-3-6-11(12,7-4-10)8-5-10;/h2-8,12H2,1H3;1H
Clave InChI
CKNORKMTOWRWJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25432466
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)