ENAH961CEB79
Enamine
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
About This Item
mp
25-26
Iupac Name
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7Br2NO/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
Clave InChI
NGXMWCHDSDVSJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)