Merck
ENAH961CEA4E
Enamine
4-tert-butylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Iupac Name
4-tert-butyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-10(2,3)8-4-5-12-9(6-8)7-11/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
UDPVBTOAETZTLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200400
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)